Phosphorylchlorid ≥99,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
87036.230EA 72.4 CHF
87036.230 87036.290
Phosphorylchlorid ≥99,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®
Phosphorylchlorid
Formel: POCl₃
MDL Number: MFCD00011443
CAS-Nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay ≥99.0%
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test