Benzoylchlorid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Benzoic acid chloride
87035.290EA 82.7 CHF
87035.290 87035.460
Benzoylchlorid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Siedepunkt: 197.2
Melting Pt: -0.6
Flash-Pt: 72
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000653
CAS-Nummer: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Assay ≥98.0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test