Diisopropylamin 99,0, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 82.4 CHF
87031.290 87031.320 87031.460
Diisopropylamin 99,0, GPR RECTAPUR®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 84
Melting Pt: -61
Flash-Pt: -17
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99.0%
Relative density (20/4°C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.3 %
Identity (IR) Passes test