Eosin 225 für die Histologie
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Achtung
Synonyms: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
720-0178EA 145 CHF
720-0178
Eosin 225 für die Histologie
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
IVDLogo