2,6-Pyridindicarbonsäure 0.02 M in Wasser Eluent-Konzentrat, für die Ionenchromatographie
Lieferant: Merck
Synonyms:
Dipicolinsäure
, DPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
50972-1LEA
72.4
CHF
50972-1L
2,6-Pyridindicarbonsäure 0.02 M in Wasser Eluent-Konzentrat, für die Ionenchromatographie
2,6-Pyridindicarbonsäure
This certified eluent concentrate for ion chromatography is traceable by potentiometric titration to NIST Standard Reference Material.
Prepared with 2,6-pyridinecarboxylic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Zertifizierungen: It is certified in accordance with ISO Guide 31.
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 |