1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
74882-10G-FEA 446 CHF
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234.29 g/mol
MDL Number: MFCD00007544
CAS-Nummer: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&vid=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&prid=web&clid=SAPDAM