1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
74884-10G
74884-5G
74884-25G
74884-10GEA
181
CHF
74884-10G
74884-5G
74884-25G
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Supelco®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O MW: 234,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS-Nummer: 207596-29-0 |
|
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)