1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyms: Natriumhexylsulfonat Monohydrat

52864-6X1AMP-FEA 248 CHF
52864-6X1AMP-F
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat

Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.

Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206,24 g/mol
MDL Number: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR