HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Hexamethyldisilazane
52619-250ML 52619-50ML
52619-250MLEA 391 CHF
52619-250ML 52619-50ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Melting Pt: –82 °C
MDL Number: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bb897a49260bc7677ad1f6d36b4d92877583818&vid=aacae6d820fe7f24349e379841e4cf581b4c637f&prid=web&clid=SAPDAM