Zentrifugenröhrchen, metallfrei, steril
Lieferant: VWR Collection
525-1121EA 430 CHF
525-1121 525-1123 525-1124 525-1125
Zentrifugenröhrchen, metallfrei, steril
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese auslaufsicheren Zentrifugenröhrchen sind ideal für Umweltanwendungen, wie z. B. Wasseranalyse sowie andere Anwendungen, bei denen eine Probenkontamination durch Röhrchen auftreten kann.
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable (121 °C) and freezable (–80 °C)
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Die Röhrchen sind als frei von wesentlichen kritischen Metallspuren (weniger als 1 ppb) zertifiziert. Konische Zentrifugenröhrchen sind in zwei Größen mit flachen weißen Kappen zum einfachen Beschriften erhältlich Die Polypropylen-Röhrchen und Polyethylen-Kappen bestehen aus Harzen gemäß USP-Klasse VI.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100.000. Gefertigt gemäß den Qualitätsmanagementsystemen ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015. Die Zentrifugenröhrchen sind nach RoHS und als frei von wesentlichen kritischen Spurenelementen zertifiziert.