Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance, für lichtempfindliche Substanzen, VWR®
Lieferant: VWR Collection
525-1115EA 250 CHF
525-1115 525-1116 525-1117 525-1118 525-1119 525-1120
Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance, für lichtempfindliche Substanzen, VWR®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese auslaufsicheren Zentrifugenröhrchen werden aus dunkel-bernsteinfarbenem PP hergestellt und bieten Schutz für lichtempfindliche Proben, indem sie UV-Licht blockieren.
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • Blocks 99% of light with wavelength less than 550 nm
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Diese sterilen Röhrchen verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld für eine schnelle und bequeme Probenidentifikation. Im Lieferumfang sind grüne Kappen aus High-Density-Polyethylen enthalten. Die Röhrchen sind in einer Größe von 15 oder 50 ml erhältlich und werden in verschiedenen Verpackungsformaten angeboten. Alle Röhrchen und Kappen sind autoklavierbar.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100.000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen. Erfüllen die RoHS-Anforderungen.
Bestellinformation: Lose verpackte Artikel werden mit Röhrchen geliefert, Kappen sind separat verpackt.