Waagen mit hoher Kapazität, Serie IS
Lieferant: VWR Collection
611-4530EA 820 CHF
611-4530 611-4549 611-4550 611-4536 611-4528 611-4537 611-4529 611-4539 611-4557 611-4558 611-4559 611-4540 611-4538 611-4556 611-4547 611-4548 611-4520 611-4546 611-4946 611-4947 611-4948 611-4949 611-4950 611-4951
Waagen mit hoher Kapazität, Serie IS
Waagen
Die Waagen mit hoher Kapazität der Serie IS sind robust, zuverlässig und gewährleisten eine hohe Leistungsfähigkeit. Die Modelle sind entweder mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Display mit einstellbarem Kontrast, einem großen Grafikdisplay oder einem großen 5''-Farb-Touchscreen ausgestattet. Die Waagen wurden für Spitzenleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen entwickelt.
  • Wägesystem nach dem Prinzip der elektromagnetischen Kraftkompensation (für 0,01 g Auflösung)
  • Hervorragende Ablesbarkeit des Wägesystems mit Wägezelle (für 0,1 g Auflösung)
  • Stabil