Analysenwaagen, Serie Entris® II Basic Essential
Lieferant: Sartorius Balances
BCE124-1S BCE124I-1CEU BCE124I-1S BCE224-1S BCE224I-1CEU BCE224I-1S BCE64-1S BCE64I-1CEU BCE64I-1S
611-4569EA 3020 CHF
611-4569 611-4570 611-4577 611-4606 611-4607 611-4609 611-4646 611-4647 611-4649
Analysenwaagen, Serie Entris® II Basic Essential
Waagen
Die Entris® II Basic Essential Analysenwaagen sind mit isoCAL, LED-Anzeige mit Touch-Technologie und 12 integrierten Applikationen ausgestattet. Durch die Monolith-Wägezelle-Technologie wird eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit gewährleistet. Die Komponenten aus strapazierfähigem PBT, Edelstahl und Glas sorgen für eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Schnelle Stabilisierungszeit dank modernster Wägesensoren
  • Beste Reproduzierbarkeit dank rechteckiger Waagschale
  • Überlastschutz und robuste Konstruktion, bietet Schutz gegen zu hohe Belastung der Waagschale