Agarose LE, Ultrapure molecular bology grade
Lieferant: Biotium
41028-25G 41028-100G 41028-500G
41028-25GEA 124 CHF
41028-25G 41028-100G 41028-500G
Agarose LE, Ultrapure molecular bology grade
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Hochleistungsagarose für die Nukleinsäureelektrophorese (analytisch oder präparativ) und das Blotting. Validiert für die Verwendung mit GelRed®-, GelGreen®- und DNAzure®-Gelflecken.
Ultra-pure LE agarose can be used for all routine electrophoresis applications. It has low electroendosmosis (EEO) which confers high electrophoretic mobility. These have high strength and shows low background after staining with common nucleic acid dyes.