Rotationsverdampfer, RV 3 V
Lieferant: IKA
10003327 10003330 10003333
IKAA10003327EA 3680 CHF
IKAA10003327 IKAA10003330 IKAA10003333
Rotationsverdampfer, RV 3 V
Verdampfer Rotationsverdampfer
Der RV 3 Rotationsverdampfer ist das ideale Einstiegsmodell unter den IKA Rotationsverdampfern. Er ist vielseitig einsetzbar in der Chemie, Pharmazie und Bioindustrie, in den Gebieten der Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Kühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus.
  • Wasser-Heizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
  • Mechanischer Endpunkteanschlag des Liftes
  • Verriegelungsmechanismus: rote Anzeige für die entriegelte Position des Dampfdurchführungsrohrs
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhandbedienung des manuellen Lifts für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Stufenlose Drehzahleinstellung über Drehknopf und Anzeigeskala
  • Kolbenbefestigung mit integrierter Abdrückvorrichtung zum einfachen Austausch des Verdampferkolbens
Der RV 3 V ist kompatibel mit der gesamten IKA RV 10 Glasware. Der manuelle Lift ermöglicht eine präzise Positionierung der Glasware und die Anwendersicherheit wird durch eine 24 V-Kleinspannung im Gerät gewährleistet.
Lieferumfang: Die Geräte werden mit einem 4-Liter-Heizbad mit oder ohne Glassatz geliefert.
Bitte beachten Sie: Es werden eine Vakuumquelle, ein Vakuum-Rückschlagventil und ein Kühlsystem benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie nähere Informationen oder eine Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoff-Beschichtung
** Wird nur mit Bad, Dampfdurchführungsrohr, Klemmen für Glasware und Woulff‘scher Flasche geliefert. Mit diesem Paket kann der Kunde die Glasware ganz nach der jeweiligen Anwendung zusammenstellen.