Laborschalen
Lieferant: MULTIROIR
1085 1086 1087 1088
216-2239EA 6.5 CHF
216-2239 216-2240 216-2241 216-2242
Laborschalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
  • Lebensmitteltauglich
  • Ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständigkeit: –25 bis +70 °C
  • Spülmaschinengeeignet
Glatte, leicht zu reinigende und hygienische Innenflächen.