Mikroskopstativ, präzise, Dino-Lite, RK-10A
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
RK-10A RK-10-FX RK-10-EX RK-10-VX RK-10-PX2
630-2517EA 532 CHF
630-2517 IDCPRK-10-FX IDCPRK-10-EX IDCPRK-10-VX IDCPRK-10-PX2
Mikroskopstativ, präzise, Dino-Lite, RK-10A
Stative
Das Dino-Lite RK-10A ist ein robustes und stabiles High-End-Stativ, das mit allen professionellen von Dino-Lite-Modellen verwendet werden kann. Es ist aus widerstandsfähigem Edelstahl und leichtem Aluminium gefertigt und ermöglicht eine sehr präzise Feinfokussierung und besitzt eine Schnellwechselfunktion.
  • Der Schnelllöseknopf ermöglicht eine schnelle und bequeme vertikale Bewegung
  • Der Feinfokus-Einstellknopf ist besonders nützlich bei hoher Vergrößerung
  • Einstellbarer Sicherheitsanschlag verhindert, dass das Mikroskop die Probe berührt
  • Der verstellbare,