Schwefelkohlenstoff ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
APPC161244.1611EA 153 CHF
APPC161244.1611
Schwefelkohlenstoff ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C
Melting Pt: –111 °C
Dichte: 1,264 g/cm³
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Minimum Assay (GC) ≤99.5%
Identity (IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤0.05%