Kolorimetrische Schnellteste, DEHA, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Kolorimetrische Messung des Reduktionsverhaltens von DEHA auf Eisen(III)-Ionen und Nachweis der entstandenen Eisen(II)-Ionen.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
In Kesselanlagen wird Diethylhydroxylamin (DEHA) zunehmend eingesetzt, um Sauerstoff zu entfernen, und verdrängt somit das als karzinogen eingestufte Hydrazin.
Für die Meerwasseranalyse geeignet.