Kolorimetrische Schnellteste, Chrom, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Kolorimetrische Bestimmung von Chrom VI mittels Carbazid-Methode (Reaktionsgrundlage analog zu DIN 38405-D24).
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Chromverbindungen kommen im gewerblichen Abwasser in dreiwertiger [Chrom(III)-Ionen] und sechswertiger Form (Chromat- und Dichromat-Ionen) vor. Zur Bestimmung von Gesamt-Chrom müssen alle Wertigkeitsstufen zu Chrom(VI) oxidiert werden. Eine ausführliche Beschreibung liegt dem Testbesteck bei.
Für die Meerwasseranalyse geeignet.