VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubkappen
Lieferant: VWR Collection
525-0652EA 103 CHF
525-0652 525-0646 525-0648 525-0644 525-0650 525-0642 525-1231 525-1233 525-1234 525-1235 525-1236 525-1237 525-1238 525-1239 525-1240 525-1241 525-1243 525-1244
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubkappen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese durchsichtigen, hochwertigen PP-Röhrchen sind ideal für Anwendungen zur Probenverarbeitung.
  • RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
  • Sterile Röhrchen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Hervorragend geeignet für die Lagerung im Gefrierschrank oder eine sichere Probenhandhabung. Schraubkappen enthalten Silikon-O-Ringe für eine auslaufsichere Abdichtung und können farblich kodierte Einsätze aufnehmen. Einsätze rasten in die Oberseite der Kappe ein, um eine bündige Oberfläche zu schaffen. Röhrchen sind mit Standard- oder Schlaufenkappen erhältlich, die die Kappe am Röhrchen befestigen.
Deckel und Röhrchen sind mit Dampf bei 121 °C autoklavierbar und kältebeständig bis -80 °C.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.