Avantor® Hichrom, HPLC-Säulen, C18, 5 μm
Lieferant: Avantor
HI-5C18-100AEA 909 CHF
HI-5C18-100A HI-5C18-100P HICHHI-5C18-10CP HI-5C18-150A HI-5C18-150AF HI-5C18-150AS HI-5C18-250A HI-5C18-250AF HI-5C18-250AS HI-5C18-250P HI-5C18-50P HI-5C18-50SP1 HI-5C18-75P HI-5C18-100P3 HI-5C18-100SP1 HI-5C18-10C5 HI-5C18-10CM5 HI-5C18-10CP3 HI-5C18-150P3 HI-5C18-150SP1 HI-5C18-250P3 HI-5C18-250SP1 HI-5C18-50P3 HI-5C18-300AE HI5C1810C5SK HI-5C18-125AF HI-5C18-200A HI-5C18-300A HI-5C18-300AF
Avantor® Hichrom, HPLC-Säulen, C18, 5 μm
Chromatographiesäulen
Diese Avantor® Hichrom C18-Säulen bieten eine hohe Leistung, um die anspruchsvollsten Umkehrphasenanwendungen zu bewältigen. Die Verwendung hochreiner Silica, fortschrittlicher Bindungstechnologie, überlegener Säulenspezifikation und umfassender Chargenvalidierung tragen alle zur hervorragenden Reproduzierbarkeit der Säulen bei.
  • Hochreine, basisdesaktivierte poröse Silica
  • Geeignet für saure, basische und neutrale Moleküle
  • Partikelgrößen 3,5 und 5 μm verfügbar
Durch die Kombination von ultrareiner Silica mit fortschrittlicher Bindungstechnologie entsteht eine dicht gebundene Silica, die sowohl äußerst robust als auch hoch reproduzierbar ist. Unvorhersehbare Wechselwirkungen zwischen verbleibenden Silanolstellen auf der Silica-Oberfläche und dem Analyten werden effektiv eliminiert. Eine umfassende Chargenvalidierung stellt sicher, dass die absolute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge bei sauren, basischen und neutralen Molekülen erhalten bleibt.
Durch die Kombination eines einzigartigen dichten Bindungsverfahrens (hemmt die Ligandenspaltung bei niedrigem pH-Wert) mit einem revolutionären Verkappungsverfahren (schützt die Silica bei hohem pH-Wert vor der Auflösung) können diese C18-Säulen eine außergewöhnliche Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich bieten.
Diese Säulen sind mit extrem hohen Wirkungsgraden und hervorragenden Peakasymmetrien gepackt und stellen so sicher, dass die hohe Leistung über die gesamte Lebensdauer der Säule erhalten bleibt.
Für C18-Säulenabmessungen sind Vorsäulenkartuschen erhältlich, um die Lebensdauer der Säule weiter zu verlängern, indem irreversible Adsorption und Frittenblockierung am oberen Ende der Säule verhindert werden.
* Zur Verwendung mit mit freistehender Halterung HI-161 und Säulenkoppler HI-081.
Bestellinformation: Andere Abmessungen von Säulen und Vorsäulenkartuschen sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit Testchromatogramm und Chargenvalidierungszertifikat.