Weitporiges Carboxy-Sulfon-Ionenaustauschmedium, J.T. Baker® BAKERBOND®
Lieferant: Avantor
7252-00EA 0 CHF
7252-00 7184-02
Weitporiges Carboxy-Sulfon-Ionenaustauschmedium, J.T. Baker® BAKERBOND®
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Die präparative Befüllung ist für die Verwendung bei niedrigem Druck mit einer peristaltischen Pumpe vorgesehen.
  • Schwach-starker Kationenaustauscher