Natriumcarbonat-Lösung 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60310.1000EA 38.2 CHF
1.60310.1000
Natriumcarbonat-Lösung 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg