Kapselgehörschutz, Peltor™ Optime III™
Lieferant: 3M
Peltor™ OPTIME™
MMMAH540AVEA 84 CHF
MMMAH540AV
Kapselgehörschutz, Peltor™ Optime III™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
Die Kapselgehörschützer sind speziell für starke Lärmbelastung konzipiert und vereinen effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Das Modell H540AV mit Kopfband ist im Hi-VIZ-Design für hohe Sichtbarkeit. Der Vorteil wie Gespräche und Warnsignale sind dennoch gut verständlich. Durch eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Schalenzwischenraum wird zudem eine optimale Niederfrequenzdämmung erreicht.
  • Doppelkapselkonstruktion für höchste Isolationsleistung
  • Gefüllt mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaum
  • Perfekte Anpassung an die Kopfform
  • Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken
  • Sehr hohe Sicherheit
  • Kompatibilität mit anderen PSA
Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Hitzestau und Schweißbildung und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Für einen gleichbleibend niedrigen Anpressdruck auch bei Dauereinsatz sorgen der niedrige Bügel und die Zweipunktaufhängung aus Edelstahl.
Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und sparsamen Einsatz der Kapselgehörschützer. Für einen gleichbleibend niedrigen Anpressdruck auch bei Dauereinsatz sorgen der niedrige Bügel und die Zweipunktaufhängung aus Edelstahl. Die Halterung ist variabel einstellbar und passt sich dank der ergonomischen Form jeder Kopfform perfekt an. Es verwendet hohe Geräuschpegel überall dort, wo eine gute Sicht erforderlich ist, wie z. B. bei Straßenarbeiten und Flughäfen. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und sparsamen Einsatz der Kapselgehörschützer.
SNR: 35 dB