Testpapier, qualitativ, Nitratesmo
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90611EA 60 CHF
MANA90611
Testpapier, qualitativ, Nitratesmo
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem Testpapier können Nitrat und Nitrit zuverlässig nachgewiesen werden. Es zeigt für die beiden Ionen unterschiedliche Reaktionsfarben.
  • Farbumschlag: Nitrat: Weiß nach rot
  • Nitrit: Weiß nach gelb
Nachweisgrenze: 10 mg/l Nitrat (NO3–), 5 mg/l Nitrit (NO2–)
Verpackung: Rolle mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 10 mm.