Neutralrot, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
340564AEA 260 CHF
340564A 340565B
Neutralrot, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
MDL Number: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (spectrophotometrically) Min. 90 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. Lambda max (Ethanol 50%) 540 --> 543 nm
Spec.Absorptiv.(Lm;0.005g/l;ethanol 50%) 1420 --> 1610
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 12 %
Suitability for microscopy Passes test
Basophilic granules Brick red
Eosinophilic granules Yellow or light orange
Mitochondria Green
Neutrophilic granules Pale pink
Vacuoles of monocytes Salmon