Cresylviolett (Azetat), zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C5042-10GEA 340 CHF
C5042-10G
Cresylviolett (Azetat), zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Cresylviolett (Azetat)
Certified for Nissl staining of paraffin sections of spinal cord and brain and to stain cartilage and mast cell granules.
Formel: C₁₈H₁₅N₃O₃
MW: 321,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013151
CAS-Nummer: 10510-54-0