ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 2 xenova®, 9560
Lieferant: UVEX
9560.7/52
UVEX9560.7/52EA 0 CHF
UVEX9560.7/52
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 2 xenova®, 9560
Schuhe und Stiefel
Diese extrem leichten und modernen uvex 2 xenova® gelochten S1-Sicherheitsschuhe mit weich gepolstertem Schaftabschluss sind aus synthetischen Materialien gefertigt und somit für Chromallergiker geeignet. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Atmungsaktive Materialien sowie perforiertes Obermaterial
  • Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Für mittelschwere Anwendungen.
Farbe: Schwarz/grün
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1, SRC