Avantor® ACE® Generix®, Analytische UHPLC-Säulen, 1,8 µm
Lieferant: Avantor
GEN18C1820502UEA 561 CHF
GEN18C1820502U GEN18C1821002U GEN18C820502U GEN18C827502U GEN18C821002U GEN18C820503U GEN18C827503U GEN18C821003U GEN18C1827502U GEN18C1820503U GEN18C1827503U GEN18C1821003U GEN18PHEX0502U GEN18PHEX7502U GEN18PHEX1002U GEN18PHEX0503U GEN18PHEX7503U GEN18PHEX1003U GEN-C82-GDU GEN-C182-GDU GEN-PHEX-GDU
Avantor® ACE® Generix®, Analytische UHPLC-Säulen, 1,8 µm
Chromatographiesäulen
Diese leistungsstarken UHPLC-Säulen enthalten hochreines sphärisches Kieselgel.
  • Sehr enge Partikelgrößenverteilung für ausgezeichnete Säuleneffizienz
  • Scharfe, hochsymmetrische Peaks für saure, basische und neutrale Analyten
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Testchromatogramm geliefert.