Kolorimetrische Schnellteste, Kieselsäure / silicium, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920087 920187 931033 931233 931234
MANA920087EA 131 CHF
MANA920087 MANA920187 MANA931033 MANA931233 MANA931234
Kolorimetrische Schnellteste, Kieselsäure / silicium, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Natürliches Wasser enthält Kieselsäure in unterschiedlichen Mengen, je nach den geologischen Gegebenheiten der Quellgebiete. Teils liegt sie in gelöster Form als Silikat, teils kolloidal in Form von Polykieselsäuren vor. Der Kieselsäuregehalt des Wassers in Mittel- und Hochdruckkesseln darf bestimmte Höchstwerte nicht überschreiten; in Kraftwerken sind daher laufend Kontrollen des Kesselwassers erforderlich.