Kolorimetrische Schnellteste, phosphat, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920080 920082 920180 920182 931084 931284 935079
MANA920080EA 129 CHF
MANA920080 MANA920082 MANA920180 MANA920182 MANA931084 MANA931284 MANA935079
Kolorimetrische Schnellteste, phosphat, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Der Phosphatgehalt von Oberflächenwasser bestimmt dessen Trophiegrad. Da immer mehr Phosphate aus häuslichem Abwasser über die Kläranlagen in die Flüsse und Seen gelangen, neigen diese Gewässer zur Eutrophierung. Sehr wichtig ist die Kenntnis über den richtigen Phosphatgehalt bei Kessel- und Kesselspeisewasser. Genau dosierte Phosphatzusätze verhindern Kesselsteinbildung. Pyro-, Meta- und Polyphosphate werden mit den VISOCOLOR® Testbestecken nicht erfasst. Für die Bestimmung von Gesamt-Phosphat ist ein Aufschluss erforderlich.
Für die Analyse von Meerwasser geeignet.