Kolorimetrische Schnellteste, pH, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920074 920174 931066 931266 935075 931270
MANA920074EA 129 CHF
MANA920074 MANA920174 MANA931066 MANA931266 MANA935075 MANA931270
Kolorimetrische Schnellteste, pH, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Der pH-Wert gibt an, ob ein Wasser sauer, alkalisch oder neutral ist. Der Wert wird bestimmt durch die Konzentration an Wasserstoffionen. Alle biologischen Prozesse im Wasser sind an bestimmte pH-Bereiche gebunden. Auch im industriellen und kommunalen Sektor ist die Überwachung und Einhaltung bestimmter pH-Bereiche wichtig, z. B. für die Funktionsfähigkeit von Kläranlagen oder auch die Korrosivität von Trinkwasser in Leitungsrohren. Im Gegensatz zu pH-Indikatorpapieren ermöglichen VISOCOLOR® pH-Testbestecke auch in ungepufferten Prüfflüssigkeiten einwandfreie pH-Bestimmungen.