Elektroisolierband, Vinyl, Scotch® Super 33+™
Lieferant: 3M
331933 332533 335033A
MMMA331933EA 1540 CHF
MMMA331933 MMMA332533 MMMA335033A
Elektroisolierband, Vinyl, Scotch® Super 33+™
Klebebänder
Elektroklebeband Scotch Super 33+ ist ein besonders elastisches, UV-beständiges Premiumband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren und Lösungsmittel. Beste Wickeleigenschaften auch bei tiefen Temperaturen.
  • Haftklebstoff auf Gummibasis
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel
  • Selbstlöschend und kein Selbstverschweißen
  • Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
  • Hemmt die Korrosion elektrischer Leiter
  • Kompatibel mit festen dielektrischen Kabelisolierungen
  • Kompatibel mit Gummi- und synthetischen Spleißverbindungen sowie Epoxid- und Polyurethanharzen
Vinyl-Elektroklebeband ist ein hochwertiges, 7 mil dickes Allwetter-Vinyl-Isolierband. Es ist für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 105 °C (220 °F) ausgelegt. Das Band ist für Anwendungen bei kaltem Wetter bis zu –18 °C (0 °F) geeignet. Die Kombination aus elastischer Rückseite und aggressivem Klebstoff bietet feuchtigkeitsdichten, elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.
Es wird als primäre elektrische Isolierung für alle Draht- und Kabelspleißungen bis 600 V und bis 105 °C (220 °F) und für 600-V-Busanwendungen sowie als Schutzummantelung für Nieder- und Hochspannungsbusse verwendet. Schutzummantelung für Hochspannungskabelspleiße und -reparatur, Konfektionierung von Drähten und Kabeln.