Reinraum-Wischtücher, Anticon 100® HeavyWeight™
Lieferant: CONTEC
492226-939 492222-813 492222-815
CONT492226-939EA 1460 CHF
CONT492226-939 CONT492222-813 CONT492222-815
Reinraum-Wischtücher, Anticon 100® HeavyWeight™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher bestehen aus 100% laufmaschenfreiem Interlock-Polyestergewirk mit messergeschnittenen Rändern.
  • Aus 100% Polyester-Endlosfilament mit laufmaschenfreiem Interlock hergestellt
  • Die patentierte Textiltechnologie schafft ein Polyesterwischtuch mit hohem Absorptionsvermögen
  • In einem Reinraum der Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Wischtuch mit den niedrigsten Faser- und Partikelmengen auf dem Markt, wodurch das Kontaminierungsrisiko reduziert wird
  • Hohes Absorptionsvermögen verringert die Anzahl der benötigten Wischtücher
  • Eignen sich ideal zum