Reinraum-Dokumentationspapier und -Notizbücher, CONTEXT™
Lieferant: CONTEC
CNBK5585W CNBK8511W CNTXA4W CNTXA4B
818-0296EA 557 CHF
818-0296 818-0297 818-0299 818-0298
Reinraum-Dokumentationspapier und -Notizbücher, CONTEXT™
Papier
Die CONTEXT™-Dokumentationsunterlagen für Reinräume wurden entwickelt, um Reinräume mit Papier und Notizbüchern auszustatten, die das Risiko einer Kontamination reduzieren.
  • Kompatibel mit Standard- und High-Speed-Laserdruckern
  • Kompatibel mit Flüssig- oder Trockentonersystemen
  • Ideal zum Aufzeichnen von Notizen und Arbeitsanweisungen
  • Hohe Helligkeit und Lichtundurchlässigkeit
  • Sehr geringe Freisetzung von Partikeln
  • Sehr geringer Metallionen-Gehalt
  • Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
  • Hitzebeständig
Das CONTEXT™ Reinraumpapier ist in den Größen A4, 216×279 mm undMore Product Information