Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
14282-2LEA
254.4
CHF
14282-2L
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise
Dichte:
1,000 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 EINECS: 231-791-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of acetic acid | 0.093 - 0.107 % |
pH (20 °C) | 3.2 - 3.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance at 254 nm | Min. 99 % |
Transmittance at 230 nm | Min. 75 % |
Transmittance at 210 nm | Min. 20 % |
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) | Max. 10 ppb |
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) | Max. 50 ppb |
Suitability for the UHPLC-MS | complying |
LC-MS application | complying |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
HPLC Gradient at 210 nm | Max. 20 mAU |