Tetramethylammoniumhydroxid 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) in 2-Propanol/Methanol volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35436-1LEA 315.52 CHF
35436-1L
Tetramethylammoniumhydroxid 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) in 2-Propanol/Methanol volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
MW: 91,15 g/mol
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008280
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001