Natriumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Bromnatrium
220345-12KGEA 660.73 CHF
220345-12KG
Natriumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Natriumbromid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1,393 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 750 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay of Br 76.8 - 78.4 %