Nitrilotriessigsäure ≥99% für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: NTA
34539-50GEA 58.94 CHF
34539-50G 34539-25KG
Nitrilotriessigsäure ≥99% für die Komplexometrie, Fluka™
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Melting Pt: 245 °C,242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %