Lithiumchlorid, wasserfrei ≥99% ACS, frei fließend, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
746460-500G 746460-6X500G
746460-500GEA 367.38 CHF
746460-500G 746460-6X500G
Lithiumchlorid, wasserfrei ≥99% ACS, frei fließend, Fluka™
Lithium chloride
Formel: LiCl
Siedepunkt: 1.360 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 605 °C
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Titrable Base Max. 0.008 meq/g
Barium (Ba) Max. 0.003 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.20 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %