Kieselguhr (Celite®), Pulver passend für die meisten Filtrierungen, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Diatomaceous silica, Kieselguhr, Infusorial earth, Diatomite, Celite
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
D3877-1KGEA 248.25 CHF
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
Kieselguhr (Celite®), Pulver passend für die meisten Filtrierungen, Fluka™
Kieselguhr (Celite®)
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 2.4 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 293-303-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying