Calciumchlorid Dihydrat ≥99,0%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 45.99 CHF
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Calciumchlorid Dihydrat ≥99,0%, Reagenzqualität
Calciumchlorid Dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1.900 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 765 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying