Ammoniumcarbonat ≥30,0% (NH₃-Basis) ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 102.05 CHF
207861-500G 207861-100G
Ammoniumcarbonat ≥30,0% (NH₃-Basis) ACS, Fluka™
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Melting Pt: >59 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %