2,2,4-Trimethylpentan ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
34862-2.5L 34862-4X2.5L 34862-1L
34862-2.5LEA 239.56 CHF
34862-2.5L 34862-4X2.5L 34862-1L
2,2,4-Trimethylpentan ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Isooctan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1696876
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –107 °C
Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008945
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) max. 0.001 %
Absorbance at 270 nm max. 0.01
Absorbance at 235 nm max. 0.10
Absorbance at 210 nm max. 0.70