Reinraum-Wischtücher, steril, Quiltec® I
Lieferant: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 2260 CHF
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Reinraum-Wischtücher, steril, Quiltec® I
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Laminiert aus zwei Lagen Polyester-Maschenware. Strapazierfähiges Wischtuch, dessen Saugfähigkeit mehr als das Doppelte der Einzellagen beträgt.
  • Versiegelte Kanten für höchste Saugfähigkeit
  • Äußerst geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern
  • Ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit für Lösungsmittel
  • Abriebfest und chemikalienbeständig
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 5 (Klasse 1) geeignet.
Farbe: Weiß