Rohröfen mit Stativ für Horizontal- und Vertikalbetrieb, RT
Lieferant: NABERTHERM
RT332LAN RT332OAN RT512LAN RT512OAN RT522LAN RT522OAN
455-2098EA 19880 CHF
455-2098 455-2099 455-2103 455-2104 455-2105 455-2106
Rohröfen mit Stativ für Horizontal- und Vertikalbetrieb, RT
Öfen Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung des Neigungswinkels und der Arbeitshöhe eignen sich die Rohröfen auch für die Integration in bestehende Prozessanlagen.
  • Kompakter Aufbau mit eingebauter Schaltanlage mit Controller im Ofenunterteil
  • Auswahl verschiedener Modelle mit Tmax 1100 °C, 1300 °C oder 1500 °C
  • Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
  • Vertikal- oder Horizontalbetrieb frei einstellbar, Arbeitshöhe frei einstellbar, Arbeitsrohr aus Keramik C 530
  • Thermoelement Typ S
Betrieb auch losgelöst vom Stativ unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften möglich.
Der Ofen ist mit dem B 510 Standard-Controller mit LC-Display ausgestattet, welcher 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessorregelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Der optional erhältliche Controller C 550 hat 10 Programme mit jeweils 20 Segmenten.
Bestellinformation: Für alle Geräte ist ein einphasiger 230 V 1/N/PE-Netzanschluss erforderlich. Optionale Zusatzausstattung, z.B. Begasungspaket 1 für nicht brennbare Schutz- oder Reaktionsgase (nicht gasdicht, kein Vakuumbetrieb möglich), manuelles oder automatisches Begasungssystem, Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 bis 100 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen. Angabe außerhalb des Rohres. Differenz zur Temperatur im Rohrinneren bis + 50 K. Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung.