Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
20873.320EA 118 CHF
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Melting Pt: –6 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%