ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anthony Easy
Lieferant: ELTEN
7175101/40 7175101/41 7175101/42 7175101/44 7175101/45 7175101/46 7175101/47 7175101/48 7175103/40 7175103/41 7175103/42 7175103/43 7175103/44 7175103/45 7175103/46 7175103/47 7175103/48 1717511/36 1717511/37 1717511/38 1717511/39 1717513/36 1717513/37 1717513/38 1717513/39
ELTN7175101/40EA 56 CHF
ELTN7175101/40 ELTN7175101/41 ELTN7175101/42 ELTN7175101/44 ELTN7175101/45 ELTN7175101/46 ELTN7175101/47 ELTN7175101/48 ELTN7175103/40 ELTN7175103/41 ELTN7175103/42 ELTN7175103/43 ELTN7175103/44 ELTN7175103/45 ELTN7175103/46 ELTN7175103/47 ELTN7175103/48 ELTN1717511/36 ELTN1717511/37 ELTN1717511/38 ELTN1717511/39 ELTN1717513/36 ELTN1717513/37 ELTN1717513/38 ELTN1717513/39
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anthony Easy
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitssandalen aus Mikrofaser, mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige, semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für trockene Bereiche in denen die Gefahr von Stichen durch spitze oder scharfe Gegenstände besteht. Die Größen 36 - 39sind ideal an die Ergonomie weiblicher Füße angepasst.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC, Form A