Teststreifen, Gesamteisen, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
- Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
- Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
- Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Die Teststreifen dienen der schnellen und einfachen Bestimmung von Gesamteisen in Lösungen. Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert in nur einer Minute sichere Ergebnisse, auch ohne jegliche Schulung oder Vorkenntnisse.
Eisen wird in der Industrie für Rohrleitungen und Behälter eingesetzt. Die Bestimmung von gelöstem Eisen ist daher ein wichtiger Indikator für das Ausmaß von Korrosion. Im Trinkwasser ist Eisen nicht gewünscht, da es zu einer Braunfärbung und einem fauligen Geschmack führt. Diese Teststreifen eignen sich ideal, um selbst niedrige Eisenkonzentrationen in Wasser schnell und einfach zu bestimmen.